Kluczowe dokumenty
OX-97
from Mouse x Rat Hybridoma, 13082218
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 13082218-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13082218-1VL
ImmunoDon
Rat PVG spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Mouse CD22
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Linia komórek hybrydoma OX-97 wydziela przeciwciała monoklonalne IgG1 reagujące z mysią domeną CD22 2.
Immunogen
Rekombinowany CD22
Zastosowanie
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG1.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Posiać 5 x104 komórek/ml (5 x105 komórek/ml przy resuscytacji). Subkultura, gdy komórki osiągną 5 x105 - 1 x106 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach), 5%CO2, 37°C. 20% FBS może być użyte podczas resuscytacji.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)