Kluczowe dokumenty
T7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7021402, mouse lung, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse lung
opakowanie
tube of 5 μg 07021402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07021402-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki nabłonka płuc myszy typu II
Opis linii komórkowej
W pełni zróżnicowana linia komórek nabłonka pęcherzyków płucnych typu II pochodząca od transgenicznych myszy H-2Kb-tsA58, zdolna do pasażowania w hodowli jako nieśmiertelna sklonowana linia komórkowa. Komórki proliferują w temperaturze 33-35°C w obecności interferonu gamma, a w temperaturze 39°C bez interferonu gamma komórki ulegają terminalnemu różnicowaniu. Dostarczany wyłącznie w postaci mrożonych ampułek.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 4% Płodowa surowica bydlęca (FBS) + 8 dodatkowych suplementów - szczegółowe informacje znajdują się w polu "Dodatkowy raport literaturowy" poniżej. ECACC może dostarczyć arkusz informacyjny na temat przygotowania suplementów na żądanie - skontaktuj się z ECAC.
Rutyna subkultury
Rozdzielić konfluentne hodowle w stosunku 1:5 do 1:10, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 10%CO2; 33°C. Czas podwojenia 48h
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)