Kluczowe dokumenty
C6930
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 19 antibody produced in mouse
clone A53-B/A2, tissue culture supernatant
Synonim(y):
Anti-CK19, Anti-K19, Anti-K1CS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A53-B/A2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 40 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: 1:50 using formalin-fixed, paraffin-embedded, human tissue sections
microarray: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT19(3880)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- for immunoblotting, for immunocytochemistry,
- for immunofluorescence,
- as a marker of premalignant lesions of the oral epithelium, to label cytokeratin in formalin-fixed or Carnoy-fixed, paraffin embedded tissue and in frozen sections of human tissue, to label simple epithelia and basal cells of noncornifying stratified squamous epithelia.
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?