About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 3 × 125 ml
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
cooler
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
DetachKit 2-125
Zastosowanie
Zestaw DetachKit 2 został opracowany do delikatnego i skutecznego odłączania przylegających pierwotnych komórek ludzkich w hodowli i jest szczególnie cenny w przypadku bardziej wrażliwych typów komórek. Każda partia jest testowana na pierwotnych komórkach ludzkich.
Komponenty
Each DetachKit 2 consists of three components: HEPES BSS (HEPES buffered Balanced Salt Solution), Trypsin/EDTA Solution and TNS (Trypsin Neutralization Solution). The DetachKit 2 comes with a Lower Trypsin/EDTA ratio of 0.025%/0.01%. HEPES BSS contains 30 mM HEPES, D-Glucose, NaCl, KCl, Na-Phosphate and Phenol Red. TNS contains 0.05% Trypsin Inhibitor from soybean and 0.1% Bovine Serum Albumin.
Jakość
All lots of PromoCell′s DetachKits are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for use with primary human cells, the absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Rozmrożony roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Rozmrożone roztwory mogą być przechowywane w temperaturze od 4 do 8°C i używane przez okres do 6 tygodni.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)