Merck
C213240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dC(ac) Phosphoramidite
configured for MerMade
Synonim(y):
DMT-2′-F-dC(ac) amidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H49FN5O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
789.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
kolor
white to off-white
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatybilność
configured for MerMade
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H49FN5O8P/c1-27(2)47(28(3)4)56(53-25-11-23-43)55-38-35(54-39(37(38)42)46-24-22-36(44-29(5)48)45-40(46)49)26-52-41(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(50-6)19-15-31)32-16-20-34(51-7)21-17-32/h8-10,12-22,24,27-28,35,37-39H,11,25-26H2,1-7H3,(H,44,45,48,49)/t35-,37-,38-,39-,56?/m1/s1
Klucz InChI
CNFKJHKDSRXNFL-UTXREMQHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)