C211800
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rMeC(bz)moe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rMeC(bz)moe -amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rMeC(bz)moe-Bz (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rMeC(bz)moe (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤3 wt. % residual solvent content
kolor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?