Merck
U60100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 500 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
opakowanie
pkg of 1 × 1 g U601001-01
wielkość porów
500 Å
pojemność
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)