Kluczowe dokumenty
C1354
Monoclonal Anti-Caspase 11 antibody produced in rat
clone 17D9, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
17D9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 5-10 μg/mL using mouse EL4 cell extracts.
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Casp4(12363)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2