BM991.9126.02
B Medical P700
Pharmacy / Lab Refrigerator
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
4-15 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
pojemność
26.38 ft3
masa
553.36 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Premium - Upright, Pharmacy Refrigerator
- Organic Glass Door
- 2 Wire Shelves
- 3 ST Drawers with Front Covers
- 4 Casters with integrated feet
- 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel
- Electronic Door Access
- Internal LED Light
Zastosowanie
Laboratory Refrigeration