Kluczowe dokumenty
PL800CARTGB
Plas-Labs transport support cart
fits GB, NB, or AC style glove boxes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
Właściwości
Anti-scuff casters including brakes and locks
opakowanie
pkg of 1 ea
szer. × śr. × wys.
51 in. × 24 in. × 35 in.
Opis ogólny
Podwieszana półka przesuwna dla jednostek z jednym operatorem. Pojemność płytki hodowlanej wynosi około 340. Wykonane z przezroczystego akrylu o grubości 0,375 cala, z półkami rozmieszczonymi w odległości 7 cali od siebie. Cały zespół jest zawieszony na górze komory, aby nie zajmować miejsca na podłodze.
Wszystkie wózki są wyposażone w kółka z hamulcami i blokadami. Wózki są również wyposażone w system amortyzacji, który minimalizuje wibracje, wstrząsy i zużycie komór.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)