Kluczowe dokumenty
BAF441710000
Microscope View-Pack®
Replacement Slide Holder Pages, pack of 10 sheets
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Formularz
sheet
Właściwości
16 pockets per page
opakowanie
pack of 10 sheets
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F44171-0000
rozmiar rowka
1 × 3 in.
Opis ogólny
Standardowy segregator z 3 pierścieniami o wymiarach 23 x 30 cm (9" x 12") zawiera dziesięć winylowych stron na szkiełka mikroskopowe View-Pack o wymiarach 22 x 27 cm (8 1/2 " x 10 1/2 ") (wystarczających na 160 szkiełek). Każda strona ma kieszenie z białym tyłem i przezroczystym przodem. Środkowa klapka bezpiecznie przytrzymuje slajdy. Składanie strony wzdłuż środkowego zagięcia umożliwia wygodne wyjmowanie szkiełek. Strony do przechowywania szkiełek mikroskopowych View-Pack można również nabyć oddzielnie.
Organizuj, wyświetlaj i transportuj szkiełka mikroskopowe
  • Zawiera dziesięć winylowych stron na szkiełka mikroskopowe o wymiarach 8 1/2 " x 10 1/2 "
  • 16 szkiełek o wymiarach 25 x 75 mm (1" x 3") jest przechowywanych w oddzielnych kieszeniach na każdej stronie.
Informacje prawne
View-Pack is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BAF441710000-10EA4061832259710