BAF367401024
Bel-Art® Earth Friendly Spoon
Wide Handle, capacity 8.0 mL
Synonim(y):
łyżka do pobierania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
(PLA (polylactic acid) resin )
natural
opakowanie
package of 10
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36740-1024
pojemność
8.0 mL
Opis ogólny
Łyżeczki do pobierania próbek z żywicy PLA (kwasu polimlekowego) mają mniejszy wpływ na środowisko. Produkcja PLA w 100% na bazie roślin przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużywa mniej nieodnawialnej energii od źródła do żywicy niż jej odpowiedniki na bazie ropy naftowej, a wykorzystywane rośliny są corocznie odnawialnym zasobem. Opcje utylizacji obejmują kompostowanie przemysłowe w celu biodegradacji, spalanie, recykling i składowanie. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, należy używać oddzielnej łyżki do każdego pobieranego materiału.
Cechy i korzyści
Ekologiczna alternatywa dla narzędzi do pobierania próbek na bazie ropy naftowej; pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju
Porównywalna wytrzymałość i trwałość do narzędzi do pobierania próbek z polistyrenu, polipropylenu i innych żywic plastikowych
Porównywalna wytrzymałość i trwałość do narzędzi do pobierania próbek z polistyrenu, polipropylenu i innych żywic plastikowych
Inne uwagi
Szerokie uchwyty pozwalają na pewny chwyt i zapewniają wystarczającą sztywność, aby łatwo pobierać próbki zapakowanych proszków i innych twardych materiałów
Unikalny płaski kształt dna pozwala na wygodne użycie w duecie jako szalki do ważenia, aby zaoszczędzić czas i zapewnić dokładność.
Unikalny płaski kształt dna pozwala na wygodne użycie w duecie jako szalki do ważenia, aby zaoszczędzić czas i zapewnić dokładność.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)