Kluczowe dokumenty
BAH369480000
SP 8949 7511 Duże łyżki do pobierania próbek
white polystyrene, nominal capacity 30 mL (1 oz), L × W 25.7 cm (10.125 in.) × 2.1875 in. (56 mm), sterile, pack of 25 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, narzędzie dozujące, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 25 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36948-0000
dł. × szerokość
25.7 cm (10.125 in.) × 2.1875 in. (56 mm)
pojemność nominalna
30 mL (1 oz)
Opis ogólny
Duża, sterylna łyżka do pobierania próbek jest idealna do pobierania próbek półstałych, lepkich cieczy lub materiałów sypkich.
Cechy i korzyści
  • Łyżeczki o pojemności 30 ml (1 uncji) są wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy FDA.
  • Długi uchwyt trzyma dłoń z dala od próbki
  • Indywidualnie zamykane i sterylizowane w torebce polietylenowej, gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Stempel partii dla dokładnego śledzenia partii
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)