Kluczowe dokumenty
BAF187940003
544 Uchwyt rurki
Holds 1 x 50 mL tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Materiały
epoxy-coated (steel)
opis
for tube diam. 29 mm
Właściwości
Holds 1 x 50 mL tube
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18794-0003
Opis ogólny
Uchwyt podtrzymuje pojedynczą probówkę stożkową o pojemności 50 ml w pozycji pionowej, dzięki czemu nie toczy się ona ani nie rozlewa.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)