About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Właściwości
25/50 mL
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5353040156
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wysokoobrotowe mieszadło (3000 obr./min) do szybkiego i wydajnego mieszania małych objętości we wszystkich popularnych formatach naczyń do 50 ml
- Technologia 2DMix-Control (płaska orbita mieszania bez ruchu pionowego) zapewniająca kontrolowane mieszanie i powtarzalne wyniki w ciągu kilku sekund
- Technologia Anti-spill dla kontrolowanych ruchów mieszania bez zwilżania pokrywy i zanieczyszczenia krzyżowego
- 5 różnych uchwytów na probówki (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 30/50 mL, płytki 96-dołkowe PCR) zapewniających dużą elastyczność zbiorników
- Zintegrowana ergonomiczna funkcja vortex dla różnych formatów naczyń w celu wyraźnego mieszania próbek
- Minimalne przenoszenie drgań dłoni/ramienia podczas mieszania (dostępny certyfikat) dla ergonomicznej pracy
- 5 przycisków programowych z predefiniowanymi standardowymi parametrami mieszania dla łatwej obsługi
- Bardzo stabilny - pozostaje nieruchomy nawet przy maksymalnej prędkości mieszania
- Cicha praca z korzyścią dla środowiska pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5353040156-1EA | 4061841436485 |