Merck
BAF187451600
Bel-Art® Switch-Grid® Replacement Grids
for tubes, 13 ‑ 16 mm, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
blue
polyoxymethylene
Właściwości
autoclavable
for tubes 13 ‑ 16 mm
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18745-1600
opakowanie
pack of 4 ×
Opis ogólny
1 RAMA STOJAKOWA, 25 MOŻLIWYCH KOMBINACJI ROZMIARÓW RUR
Ten innowacyjny stojak z dzieloną ramą mieści do dwóch różnych rozmiarów rur w tym samym stojaku i pozwala użytkownikom szybko przełączać siatki, aby pomieścić inne rozmiary w razie potrzeby. Każda rama stojaka zawiera zestaw siatek w jednym rozmiarze. W razie potrzeby można dokupić zestawy siatek w innych rozmiarach.
Cechy i korzyści
Bardziej kompaktowy i tańszy niż zakup wielu stojaków
Kolorowe wkładki siatki odpowiadają konkretnemu rozmiarowi probówki o średnicy od 10 mm do 30 mm
Trzypoziomowy stojak utrzymuje probówki bezpiecznie na miejscu
Gumowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się stojaków na blacie, zapewniają bezpieczne układanie w stosy podczas przechowywania
Odporna na chemikalia rama stojaka i siatki z tworzywa polioksymetylenowego mogą być czyszczone łagodnym detergentem, etanolem lub alkoholem izopropylowym; autoklawowane w temperaturze 121°C (250°F).
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Switch-Grid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)