Kluczowe dokumenty
BAF134880100
Bel-Art® Write-on Label Tape
roll size 40 yard, orange, width 1 in., pk of 3
Synonim(y):
Taśma etykietowa odporna na rozpuszczalniki, Taśma etykietowa odporna na wilgoć, taśma do etykietowania
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
orange
opakowanie
pk of 3
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13488-0100
rozmiar rolki
40 yard
Szerokość
1 in.
25.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jeden z sześciu kolorów taśmy, które odpowiadają znanym kodom kolorów zagrożeń, aby podkreślić informacje dotyczące bezpieczeństwa zapisane na etykietach. Kolor żółty oznacza reaktywność chemiczną, zielony - etykiety bezpieczeństwa, niebieski - zagrożenia dla zdrowia, czerwony - łatwopalność, pomarańczowy - zagrożenie biologiczne, a biały może opisywać konkretne zagrożenie. Taśma jest produkowana na zamówienie z zastrzeżonych materiałów, które są odporne na wilgoć i większość rozpuszczalników. Przylega do materiałów pokrytych żywicą fluoropolimerową PTFE i każdej czystej powierzchni. Może wytrzymać maksymalną temperaturę 247 stopni C przez 30 minut.
Cechy i korzyści
  • Brak lepkich pozostałości po usunięciu taśmy
  • Znaki wykonane ołówkiem, długopisem lub markerem z tuszem rozpuszczalnikowym przetrwają większość warunków laboratoryjnych
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Write-on is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)