Merck
A-123
Supelco
Amoxapine
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
InChI
1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Klucz InChI
QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Amoksopina jest tetracyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym sprzedawanym pod znanymi nazwami handlowymi, w tym Asendin, Asendis, Defanyl i Demolox w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych. Ten certyfikowany roztwór 6534 jest odpowiedni do stosowania w aplikacjach LC do toksykologii klinicznej, analizy kryminalistycznej, testowania leków w moczu, badań farmaceutycznych lub terapeutycznego monitorowania leków.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B150-1MG4061835435746
R8004-5MG4061835348060
83702-10MG4061833005781
309825-5MG4055977216813
B150-200UG4061833426128
D1054-10MG4061833558423
D1054-2MG4061833558430
R8004-100MG4061832344140
R8004-25MG4061835348053
83702-50MG4061833005798
D5042-100UG4055977220308
D5042-20UG
D5042-250UG4061835572717
05-23-3831-1MG4055977226812
05-23-3831-5MG4055977226829
D5042-.1MG4061838255181
MABT1521-25UL4061842378111
MABT1521-100UL4061842378104
MABC15924054839176463
76170-1G
76170-5G4061832918501
MAB20304053252665424
SRP6585-100UG4061837312724
SAB1105898-200UL4061835640843
SRP6585-250UG4061837312748