BAF134820100
Bel-Art® Write-on™ Label Tape
roll size 15 yard, green, width 1 in., pk of 3
Synonim(y):
Taśma etykietowa odporna na rozpuszczalniki, Taśma etykietowa odporna na wilgoć, taśma do etykietowania
About This Item
Polecane produkty
Materiały
green
opakowanie
pk of 3
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13482-0100
rozmiar rolki
15 yard
Szerokość
1 in.
25.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Brak lepkich pozostałości po usunięciu taśmy
- Znaki wykonane ołówkiem, długopisem lub markerem z tuszem rozpuszczalnikowym przetrwają większość warunków laboratoryjnych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF134820100-3EA | 4061832258386 |