B2311
5-(2-Benzothiazolyl)-3-ethyl-2-[2-(methylphenylamino)ethenyl]-1-phenyl-1H-benzimidazolium iodide
≥98% (HPLC)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
yellow to orange
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[I-].CC[n+]1c(\C=C\N(C)c2ccccc2)n(-c3ccccc3)c4ccc(cc14)-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/C31H27N4S.HI/c1-3-34-28-22-23(31-32-26-16-10-11-17-29(26)36-31)18-19-27(28)35(25-14-8-5-9-15-25)30(34)20-21-33(2)24-12-6-4-7-13-24;/h4-22H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NAYRELMNTQSBIN-UHFFFAOYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
Oferujemy wiele produktów związanych z PKB/Akt dla potrzeb badawczych.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Protokoły
Sigma-Aldrich offers many products related to PKB/Akt for your research needs.