B1265
Anti-Human IgM (μ-chain specific)−Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
direct ELISA: 1:20,000
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ludzkie IgM są początkowymi izotypami immunoglobulin, które pojawiają się we krwi w odpowiedzi na pierwszą ekspozycję na antygeny zewnętrzne. IgM są zaangażowane w naprawę mieliny w OUN, a zwiększony poziom wydzielniczych IgM jest powiązany z zapaleniem spojówek. Przeciwciało anty-ludzkie IgM (specyficzne dla łańcucha μ)-biotyna jest specyficzne dla ludzkich IgM i nie wiąże innych ludzkich immunoglobulin.
Przeciwciało IgM jest wytwarzane przez komórki B i odgrywa kluczową rolę w podstawowym mechanizmie obronnym. Główną funkcją jest rozpoznawanie i eliminowanie obcych najeźdźców, takich jak bakterie i wirusy, odpady komórkowe, a także zmiany przedrakowe i rakowe. Przeciwciało anty-ludzkie IgM (specyficzne dla łańcucha μ) -biotyna może być stosowane w mikro ELISA do oznaczania przeciwciała izotypu IgD do fosforylocholiny (PC). Kozie przeciwciała przeciwko ludzkiej IgM reagują specyficznie z ludzką IgM, ale nie z innymi ludzkimi immunoglobulinami.
Immunogen
Oczyszczona ludzka IgM
Oczyszczona ludzka IgM.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ludzkie IgM (specyficzne dla łańcucha μ)-biotyna jest odpowiednie do stosowania w testach ELISA (1:2000) .
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
S D Litwin et al.
European journal of immunology, 17(4), 483-489 (1987-04-01)
As part of a broader analysis into the function of IgD, and especially into the role of human IgD-secreting cells, fresh human tonsil lymphocyte cultures were analyzed. The goals were to define the origins of "externalized" supernatant IgD and to
A Ripamonti et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(48), 12797-12802 (2017-11-15)
Follicular helper T cells (TFHs) are a key component of adaptive immune responses as they help antibody production by B cells. Differentiation and function of TFH cells are controlled by the master gene BCL6, but it is largely unclear how
Miguel A Trujillo et al.
DNA and cell biology, 22(8), 513-523 (2003-10-21)
We examined the role of BCR cell membrane redistribution in anti-IgM-induced apoptosis in three human B cell lines, RA#1, 2G6, and MC116, that differ in their relative levels of sIgM expression. The apoptotic response was found to be dependent on
S D Litwin et al.
Clinical and experimental immunology, 80(2), 263-267 (1990-05-01)
The participation of human IgD class antibody in local immune responses of breast tissue was studied by analysing the sera-to-milk ratios of total IgD, IgM, IgA, IgG isotypes and albumin found in matched samples, and by analysing the sera-to-milk (S/M)
Marta Vidal et al.
Journal of immunological methods, 455, 41-54 (2018-02-06)
Quantitative suspension arrays are powerful immunoassays to measure antibodies against multiple antigens in large numbers of samples in a short time and using few microliters. To identify antigen targets of immunity for vaccine development against complex microbes like Plasmodium falciparum