Kluczowe dokumenty
AXYTGL1140
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 10x250tips/cs
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
rozmiar:
1.1 mm × 4 mm
sterylność:
non-sterile
opakowanie:
pkg of 10x250tips/cs
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc TGL-1140
Corning
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TGL-1140
Corning
opakowanie
pkg of 10x250tips/cs
rozmiar
1.1 mm × 4 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)