Kluczowe dokumenty
AXYT400LRS
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf® racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
rozmiar:
0.5-10 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
opakowanie:
pkg of 5x960tips/cs
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
0.5-10 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)