AXYSCT200SSX
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 2.0 mL, amber, with brown caps
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
amber
screw top cap
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 500 tubes
case of 8 packs
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
2.0 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)