Key Documents
AXYPCR96FSB
Corning® Axygen® 6 Well PCR Full Skirt Amplification Plate
size 96 wells, conical bottom blue polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
PCR microplate, full skirt
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom blue polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-FS-B
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
200 μL
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.