Kluczowe dokumenty
AXYP384240SQC
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 240 μL, pkg of 10x5plates/cs
Synonim(y):
Płytka głębokiego dołka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
square bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
Not Treated
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-384-240SQ-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x5plates/cs
maksymalna pojemność
250 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
240 μL
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)