Kluczowe dokumenty
AXYMCT150NC
Microtubes
no cap, size 1.5 mL, pkg of 10x500tubes/cs
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom tube
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MCT-150-NC
Corning
opakowanie
pkg of 10x500tubes/cs
rozmiar
1.5 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (centrifugation)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)