Kluczowe dokumenty
AV50519
Sigma-Aldrich
Anti-SPRY3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HSPRY3, Anti-Sprouty homolog 3 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, rabbit, bovine, rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPRY3(10251)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SPRY3
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SPRY3 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Białka Sprouty są inhibitorami receptorowych kinaz tyrozynowych i mediatorami organogenezy, rozgałęziania pęcherzyków płucnych i śródbłonka. Hamują aktywność szlaku Ras/Erk.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ALSSPSLIVQTHKSDWSLATMPTSLPRSLSQCHQLQPLPQHLSQSSIASS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G R Guy et al.
The Journal of endocrinology, 203(2), 191-202 (2009-05-09)
Sprouty proteins are involved in organogenesis, particularly during the branching of endothelial tubes, and existing evidence suggests that Sprouty's point of action lies downstream of receptor signaling to inhibit the activation of the central Ras/Erk pathway. How Sprouty proteins accomplish
A A de Maximy et al.
Mechanisms of development, 81(1-2), 213-216 (1999-05-20)
Signaling molecules belonging to the Fibroblast growth factor (Fgf) family are necessary for directing bud outgrowth during tracheal development in Drosophila and lung development in mouse. A potential inhibitor of the Fgf signaling pathway, called Sprouty, has been identified in