Kluczowe dokumenty
AV48928
Sigma-Aldrich
Anti-CXORF34 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-FLJ12687, Anti-dJ341D10.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, human, pig, horse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXorf34(79979)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CXorf34
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CXORF34 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
CXORF34, znana również jako metylotransferaza tRNA 2 homolog B (TRMT2B), jest endo-egzonukleazą, która jest ważna dla dojrzewania tRNA i naprawy podwójnych pęknięć nici DNA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GAACGLTSLYFQESTMTRCSHQQSPYQLLFGEPYIFEELLSLKIRISPDA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun-Ichi Satoh et al.
Gene regulation and systems biology, 7, 139-152 (2013-11-20)
Nuclear respiratory factor 1 (NRF1) serves as a transcription factor that activates the expression of a wide range of nuclear genes essential for mitochondrial biogenesis and function, including mitochondrial respiratory complex subunits, heme biosynthetic enzymes, and regulatory factors involved in