Kluczowe dokumenty
AV46863
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FK506 binding protein 8, 38 kDa, Anti-FKBP38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
goat, mouse, guinea pig, bovine, horse, human, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP8(23770)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego FKBP8
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FKBP8 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
FKBP8 jest członkiem rodziny białek immunofilin, które odgrywają rolę w immunoregulacji i podstawowych procesach komórkowych obejmujących fałdowanie i transport białek. W przeciwieństwie do innych członków rodziny, nie wydaje się mieć aktywności PPIazy/rotamazy. Może odgrywać rolę w neuronach związanych z funkcją pamięci. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek immunofilin, które odgrywają rolę w immunoregulacji i podstawowych procesach komórkowych obejmujących składanie i transport białek. W przeciwieństwie do innych członków rodziny, to kodowane białko nie wydaje się mieć aktywności PPIazy/rotamazy. Może odgrywać rolę w neuronach związanych z funkcją pamięci. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AIPILRAALKLEPSNKTIHAELSKLVKKHAAQRSTETALYRKMLGNPSRL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo-Hwa Choi et al.
The Journal of biological chemistry, 285(13), 9770-9779 (2010-02-09)
The cellular processes that regulate Bcl-2 at the posttranslational levels are as important as those that regulate bcl-2 synthesis. Previously we demonstrated that the suppression of FK506-binding protein 38 (FKBP38) contributes to the instability of Bcl-2 or leaves Bcl-2 unprotected
Darren M Hutt et al.
The Journal of biological chemistry, 287(26), 21914-21925 (2012-04-05)
Cystic fibrosis (CF) is caused by mutations in the apical chloride channel cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) with 90% of patients carrying at least one deletion of the F508 (ΔF508) allele. This mutant form of CFTR is characterized by
Annika Kratzel et al.
PLoS biology, 19(12), e3001490-e3001490 (2021-12-29)
Over the past 20 years, 3 highly pathogenic human coronaviruses (HCoVs) have emerged-Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV), Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), and, most recently, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)-demonstrating that coronaviruses (CoVs) pose a serious