Kluczowe dokumenty
AV46061
Sigma-Aldrich
Anti-BLK antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-B lymphoid tyrosine kinase, Anti-MGC10442
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BLK(640)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego BLK
Zastosowanie
Przeciwciało anty-BLK produkowane u królików nadaje się do western blottingu w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
BLK, znana również jako kinaza limfoidalna B, jest kinazą tyrozynową o masie 55 kDa z domenami SH3, SH2 i katalitycznymi, które zawierają sekwencje konsensusowe rodziny kinaz tyrozynowych białka Src. BLK ulega ekspresji specyficznie w linii komórek B i odgrywa rolę w szlaku transdukcji sygnału, który jest ograniczony do komórek limfoidalnych B. Stymulacja spoczynkowych limfocytów B przeciwciałami przeciwko immunoglobulinie powierzchniowej (sIgD lub sIgM) indukuje aktywację BLK.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AVVTKEPIYIVTEYMARGCLLDFLKTDEGSRLSLPRLIDMSAQIAEGMAY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A L Burkhardt et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(16), 7410-7414 (1991-08-15)
Stimulation of resting B lymphocytes with antibodies to surface immunoglobulin (sIgD or sIgM) induces protein tyrosine phosphorylation, implicating one or more B-cell protein-tyrosine kinases (PTKs) in sIg signal transduction. We have evaluated whether members of the src family of PTKs
S M Dymecki et al.
Science (New York, N.Y.), 247(4940), 332-336 (1990-01-19)
Several pathways of transmembrane signaling in lymphocytes involve protein-tyrosine phosphorylation. With the exception of p56lck, a tyrosine kinase specific to T lymphoid cells that associates with the T cell transmembrane proteins CD4 and CD8, the kinases that function in these