Kluczowe dokumenty
SAB4200084
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone 4B8, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Argonaute-1, Anti-Eukaryotic Translation Initiation Factor 2c, subunit 1, Anti-GERP95, Anti-Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
human, canine, mouse, monkey, bovine
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell extracts
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-AGO1 (izotyp IgG2a szczura) pochodzi z hybrydomy 4B8 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (P3X63Ag8.653) i splenocytów szczura immunizowanego rekombinowanym ludzkim białkiem fuzyjnym AGO1. Rodzinę białek Argonaute można podzielić na podrodzinę Ago i podrodzinę Piwi. Białka argonautowe mają masę cząsteczkową około 100 kDa i charakteryzują się domenami piwi-argonaute-zwille (PAZ) i PIWI. U człowieka podrodzina Ago składa się z hsAgo1-4 (znanych również jako EIF2C1-4). Białka Ago lokalizują się w cytoplazmie komórek somatycznych i są skoncentrowane w cytoplazmatycznych ciałach przetwarzających. Członek tej grupy, Ago1, jest również związany z Golgim i retikulum endoplazmatycznym. Gen zlokalizowany jest na chromosomie 1. Eukariotyczny czynnik inicjacji (EIF2C1)/hAgo1 ulega ekspresji na niskim lub średnim poziomie w większości tkanek, ale jego ekspresja jest szczególnie wysoka w embrionalnych nerkach i płucach.
Immunogen
rekombinowane ludzkie białko fuzyjne AGO1.
Zastosowanie
  • Monoklonalne przeciwciało anty-AGO1 produkowane u szczurów zostało użyte w:
  • western blotting
  • immunoprecypitacja
  • test immunoprecypitacji chromatyny (CHIP)
  • immunoprecypitacja RNA
  • Eksperymenty RNA-nChIP
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunoprecypitacja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Białka Argonaute są ewolucyjnie konserwowane między gatunkami i są zaangażowane zarówno w transkrypcyjne, jak i potranskrypcyjne wyciszanie genów. Eukariotyczny czynnik inicjacji (EIF2C1)/argonaute 1 odgrywa istotną rolę w aktywacji wzmacniaczy transkrypcji, a także reguluje alternatywny splicing w ludzkich komórkach. Poziomy EIF2C1 są również zwiększone w guzach, w których brakuje genu supresorowego nowotworu Wilm's WT1. Kodowane białko oddziałuje z mikroRNA reagującymi na hipoksję (HRM) i stymuluje szlak angiogenny.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Argonaute proteins couple chromatin silencing to alternative splicing
Ameyar-ZM, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 19(10), 998-998 (2012)
Hypoxia-responsive miRNAs target argonaute 1 to promote angiogenesis
Chen Z, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 123(3), 1057-1057 (2013)
Argonaute protein as a linker to command center of physiological processes
Wei K, et al.
Chinese Journal of Cancer Research = Chung-kuo Yen Cheng Yen Chiu, 25(4), 430-430 (2013)
RNA activating-double stranded RNA targeting flt-1 promoter inhibits endothelial cell proliferation through soluble FLT-1 upregulation
Choi S, et al.
Testing, 13(3), e0193590-e0193590 (2018)
The WEE1 regulators CPEB1 and miR-15b switch from inhibitor to activators at G2/M
Kratassiouk G, et al.
Cell Cycle, 15(5), 667-677 (2016)