Kluczowe dokumenty
AV46034
Sigma-Aldrich
Anti-IFIT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CIG-49, Anti-GARG-49, Anti-IFI60, Anti-IFIT4, Anti-IRG2, Anti-ISG60, Anti-Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 3, Anti-RIG-G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFIT3(3437)
Opis ogólny
Białko indukowane interferonem z powtórzeniami tetricopeptydowymi 3 (IFIT3) jest genem stymulowanym interferonem indukowanym przez infekcje wirusami RNA, lipopolisacharydami i dwuniciowym RNA. IFIT3 i członkowie jego rodziny (IFIT1, IFIT2, IFIT5) są zaangażowani w interakcje białko:białko, które wpływają na procesy takie jak inicjacja translacji, replikacja wirusów, migracja komórek, proliferacja i sygnalizacja ds-RNA.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-IFIT3 reaguje z ludzkim, mysim, bydlęcym i szczurzym białkiem indukowanym interferonem z powtórzeniami tetratricopeptydowymi 3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego IFIT3
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-IFIT3 jest stosowane do znakowania białka indukowanego interferonem z powtórzeniami tetratricopeptydowymi 3 do wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu technikami immunohistochemicznymi (IHC). Jest stosowany jako sonda do określania obecności i poziomu białka indukowanego interferonem z powtórzeniami tetratricopeptydowymi 3 w komórkach reagujących na indukcję interferonem, taką jak występuje podczas infekcji wirusem RNA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ATMYNLLAYIKHLDGNNEAALECLRQAEELIQQEHADQAEIRSLVTWGNY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)