Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
AV45690
Sigma-Aldrich
Anti-CPS1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
165 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPS1(1373)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CPS1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CPS1 (AB2) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 5,0 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Syntaza karbamoilofosforanowa 1 (CPS1) jest mitochondrialnym enzymem specyficznym dla wątroby, który katalizuje syntezę fosforanu karbamoilu z amoniaku i wodorowęglanu. Bierze udział w usuwaniu amoniaku w cyklu mocznikowym i jest ważny dla detoksykacji nadmiaru amoniaku. Ekspresja CPS1 jest podobno obniżona z powodu metylacji DNA w ludzkim raku wątrobowokomórkowym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YPSVTNYLYVTYNGQEHDVNFDDHGMMVLGCGPYHIGSSVEFDWCAVSSI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideo Takakusa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 420(1), 54-60 (2012-03-10)
Mitochondria are the primary locus for the generation of reactive nitrogen species including peroxynitrite and subsequent protein tyrosine nitration. Protein tyrosine nitration may have important functional and biological consequences such as alteration of enzyme catalytic activity. In the present study
Hongyan Liu et al.
The American journal of pathology, 178(2), 652-661 (2011-02-02)
Carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) is a liver-specific, intramitochondrial, rate-limiting enzyme in the urea cycle. A previous study showed that CPS1 is the antigen for hepatocyte paraffin 1 antibody, a commonly used antibody in surgical pathology practice; and CPS1 expression
Nitrogen metabolism in liver: structural and functional organization and physiological relevance.
D Haüssinger
The Biochemical journal, 267(2), 281-290 (1990-04-15)