Kluczowe dokumenty
AV44362
Sigma-Aldrich
Anti-POR (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CPR, Anti-CYPOR, Anti-DKFZp686G04235, Anti-FLJ26468, Anti-P450 (cytochrome) oxidoreductase, Anti-P450R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
77 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, guinea pig, bovine, dog, rat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POR(5447)
Opis ogólny
Oksydoreduktaza cytochromu P450 (POR, CγPOR, P450R) jest enzymem związanym z błoną mikrosomów FAD i FMN, wymaganym do przenoszenia elektronów do kilku enzymów cytochromu P450, oksygenazy hemowej, cytochromu b(5) i monooksygenaz skwalenowych. CγPOR jest niezbędnym donorem elektronów dla enzymów zaangażowanych w biosyntezę cholesterolu. Mutacja CγPOR została powiązana z zespołem Antleya-Bixlera (ABS).
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-POR (AB1) reaguje z bydlęcymi, ludzkimi, mysimi, szczurzymi, kurzymi, zebrafish, świńskimi, psimi i króliczymi oksydoreduktazami P450 (cytochromowymi).
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego POR
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-POR (AB1) jest stosowane do znakowania oksydoreduktazy P450 (cytochromu) w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli oksydoreduktazy P450 (cytochromu) w procesach metabolicznych, które zależą od transferu elektronów do enzymów P450, oksygenaz hemowych, cytochromu b5 i monooksygenaz skwalenowych.
Działania biochem./fizjol.
POR jest oksydoreduktazą błonową retikulum endoplazmatycznego z domeną wiążącą FAD i domeną podobną do flawodoksyny. Białko wiąże dwa kofaktory, FAD i FMN, co pozwala mu przekazywać elektrony bezpośrednio z NADPH do wszystkich mikrosomalnych enzymów P450. Mutacje w tym genie POR są związane z różnymi chorobami, w tym pozornym połączonym niedoborem P450C17 i P450C21, brakiem miesiączki i zaburzoną steroidogenezą, wrodzonym przerostem nadnerczy i zespołem Antleya-Bixlera. Gen ten koduje oksydoreduktazę błony retikulum endoplazmatycznego z domeną wiążącą FAD i domeną podobną do flawodoksyny. Białko wiąże dwa kofaktory, FAD i FMN, co pozwala mu przekazywać elektrony bezpośrednio z NADPH do wszystkich mikrosomalnych enzymów P450. Mutacje w tym genie są związane z różnymi chorobami, w tym pozornym połączonym niedoborem P450C17 i P450C21, brakiem miesiączki i zaburzoną steroidogenezą, wrodzonym przerostem nadnerczy i zespołem Antleya-Bixlera. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VVHTDIDAAKVYMGEMGRLKSYENQKPPFDAKNPFLAAVTTNRKLNQGTE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Wuk Lee et al.
Environmental toxicology, 29(9), 1032-1042 (2012-11-30)
Benzo(a)pyrene (BaP) is a polycyclic aromatic hydrocarbon that causes mutations and tumor formation. Zacco platypus is a sentinel species that is suitable for monitoring aquatic environments. We studied cytochrome P450 system (CYP system) expression and DNA adduct formation in the