Kluczowe dokumenty
AV43989
Sigma-Aldrich
Anti-SLC35C1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-FLJ11320, Anti-FLJ14841, Anti-FUCT1, Anti-Solute carrier family 35, member C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC35C1(55343)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC35C1
Zastosowanie
Anti-SLC35C1 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1.25μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SLC35C1 (FUCT1) is a GDP-fucose transporter found in the Golgi apparatus that is essential for the regulation of fucosylation of glycans. Low expression of SLC35C1 results in the production of N-glycans deficient in both fucose and sialic acid.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: TSISMVFLNKYLLDSPSLRLDTPIFVTFYQCLVTTLLCKGLSALAACCPG
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peiqing Zhang et al.
Glycobiology, 22(7), 897-911 (2012-04-12)
The GDP-fucose transporter SLC35C1 critically regulates the fucosylation of glycans. Elucidation of its structure-function relationships remains a challenge due to the lack of an appropriate mutant cell line. Here we report a novel Chinese hamster ovary (CHO) mutant, CHO-gmt5, generated