Kluczowe dokumenty
AV43905
Sigma-Aldrich
Anti-SLC20A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686J2397, Anti-FLJ41426, Anti-GLVR1, Anti-Glvr-1, Anti-PIT1, Anti-PiT-1, Anti-Solute carrier family 20 (phosphate transporter), member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, dog, horse, bovine, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC20A1(6574)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko zależnego od sodu transportera fosforanów 1 (SLC20A1) jest nieorganicznym transporterem fosforanów i symporterem sodowo-fosforanowym. Ulega ekspresji w błonie plazmatycznej i należy do rodziny nieorganicznych transporterów fosforanów (PiT). Nazywany również PIT1, jest białkiem glikozylowanym z terminami N i C umieszczonymi w regionie zewnątrzkomórkowym. Składa się z 12 domen transmembranowych. Gen SLC20A1 jest mapowany na ludzki chromosom 2q14.1.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-SLC20A1 reaguje z psimi i ludzkimi białkami z rodziny transporterów fosforanowych 20 (solute carrier family 20) member 1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SLC20A1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SLC20A1 wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu (1:1000).
Działania biochem./fizjol.
Białko zależnego od sodu transportera fosforanu 1 (SLC20A1) jest ko-transporterem sodu (Na+) i fosforanu (Pi) o wysokim powinowactwie, który importuje nieorganiczny fosforan (Pi). Służy jako receptor dla wirusa białaczki małp gibbon (GALV), wirusa białaczki kotów typu B (FeLV-B), wirusa małp włochatych i wirusa białaczki mysiej 10A1, co czyni go kluczowym dla wnikania wirusów. SLC20A1 jest niezbędny do rozwoju dróg moczowych i układu moczowo-płciowego. Warianty genu SLC20A1 są zaangażowane w patofizjologię zespołu wytrzeszczu pęcherza moczowego (BEEC) i wytrzeszczu kloaki. Może on również uczestniczyć w prawidłowym wzroście i rozwoju wątroby. Podwyższona ekspresja genu SLC20A1 jest skorelowana z aktywacją szlaku sygnałowego wingless (Wnt)/β-katenina w gruczolakach somatotroficznych. Białko SLC20A1 może uczestniczyć w apoptozie indukowanej czynnikiem martwicy nowotworów i regulować proliferację komórek, różnicowanie erytroidalne i komórek B.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LVALYLVYDTGDVSSKVATPIWLLLYGGVGICVGLWVWGRRVIQTMGKDL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eugénie Koumakis et al.
Scientific reports, 9(1), 1808-1808 (2019-02-14)
PiT1/SLC20A1 is an inorganic phosphate transporter with additional functions including the regulation of TNFα-induced apoptosis, erythropoiesis, cell proliferation and insulin signaling. Recent data suggest a relationship between PiT1 and NF-κB-dependent inflammation: (i) Pit1 mRNA is up-regulated in the context of
Mengqi Chang et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 596554-596554 (2021-02-13)
Pituitary adenomas (PAs) can be classified as non-secreting adenomas, somatotroph adenomas, corticotroph adenomas, lactotroph adenomas, and thyrotroph adenomas. Substantial advances have been made in our knowledge of the pathobiology of PAs. To obtain a comprehensive understanding of the molecular biological
Johanna Magdalena Rieke et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 567-567 (2020-08-28)
Previous studies in developing Xenopus and zebrafish reported that the phosphate transporter slc20a1a is expressed in pronephric kidneys. The recent identification of SLC20A1 as a monoallelic candidate gene for cloacal exstrophy further suggests its involvement in the urinary tract and