Kluczowe dokumenty
AV42237
Sigma-Aldrich
Anti-IDH3A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, horse, dog, rabbit, bovine, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IDH3A(3419)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego IDH3A
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują oksydacyjną dekarboksylację izocytrynianu do 2-oksoglutaranu. Enzymy te należą do dwóch różnych podklas, z których jedna wykorzystuje NAD(+) jako akceptor elektronów, a druga NADP(+). Zgłoszono pięć dehydrogenaz izocytrynianowych: trzy dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NAD(+), które lokalizują się w macierzy mitochondrialnej, oraz dwie dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NADP(+), z których jedna jest mitochondrialna, a druga głównie cytozolowa. NAD(+)-zależne dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują allosterycznie regulowany etap ograniczający szybkość cyklu kwasu trikarboksylowego. Każdy izozym jest heterotetramerem, który składa się z dwóch podjednostek alfa, jednej podjednostki beta i jednej podjednostki gamma. IDH3A jest podjednostką alfa jednego izozymu dehydrogenazy izocytrynianowej zależnej od NAD(+). Dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują oksydacyjną dekarboksylację izocytrynianu do 2-oksoglutaranu. Enzymy te należą do dwóch różnych podklas, z których jedna wykorzystuje NAD(+) jako akceptor elektronów, a druga NADP(+). Zgłoszono pięć dehydrogenaz izocytrynianowych: trzy dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NAD(+), które lokalizują się w macierzy mitochondrialnej, oraz dwie dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NADP(+), z których jedna jest mitochondrialna, a druga głównie cytozolowa. NAD(+)-zależne dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują allosterycznie regulowany etap ograniczający szybkość cyklu kwasu trikarboksylowego. Każdy izozym jest heterotetramerem, który składa się z dwóch podjednostek alfa, jednej podjednostki beta i jednej podjednostki gamma. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką alfa jednego izozymu dehydrogenazy izocytrynianowej zależnej od NAD(+).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MKIFDAAKAPIQWEERNVTAIQGPGGKWMIPSEAKESMDKNKMGLKGPLK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Murgia et al.
EMBO reports, 16(3), 387-395 (2015-02-04)
Mammalian skeletal muscles are composed of multinucleated cells termed slow or fast fibers according to their contractile and metabolic properties. Here, we developed a high-sensitivity workflow to characterize the proteome of single fibers. Analysis of segments of the same fiber