Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA014205
Sigma-Aldrich
Anti-LNPK antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ul, Anty-KIAA1715, Anty-LNP1, Anty-LNP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GALDRIVEYLVGDGPQNRYALICQQCFSHNGMALKEEFEYIAFRCAYCFFLNPARKTRPQAPRLPEFSFEKRQVVEGSSSVGPLPSGSVLSSDNQFNEESLEHDVLDDNTEQTDDKIPATEQ
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen KIAA1715 jest również określany jako LNP1 (Lunapark1) i koduje członka konserwatywnej rodziny białek lunapark. Białko charakteryzuje się dwiema domenami transbłonowymi i motywem palca cynkowego. Stwierdzono, że lokalizuje się w połączeniach kanalików ER (retikulum endoplazmatyczne) zarówno w komórkach drożdży, jak i ssaków. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q31.
Immunogen
lunapark, czynnik tworzenia połączeń ER rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ssak Lnp1 (Lunapark1) kodowany przez gen KIAA1715 funkcjonuje w stabilizacji powstających trójdrożnych połączeń ER (retikulum endoplazmatyczne). Nowo utworzone połączenia trójdrożne pozostają w sieci ER, jeśli uda im się uzyskać Lnp1. Jeśli połączenia te nie przyjmą Lnp1, ulegają szybkiemu zamknięciu. W komórkach drożdży, jeśli funkcja Lnp1 zostanie zakłócona, korowa sieć ER zapada się i powstają duże sektory kory pozbawione ER.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72900
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,2, zawierający 40% glicerolu i 0,02% azydku sodu.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bing Han et al.
BMC bioinformatics, 11 Suppl 3, S5-S5 (2010-05-14)
Detecting epistatic interactions associated with complex and common diseases can help to improve prevention, diagnosis and treatment of these diseases. With the development of genome-wide association studies (GWAS), designing powerful and robust computational method for identifying epistatic interactions associated with
Shuliang Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(2), 418-423 (2014-12-31)
The endoplasmic reticulum (ER) consists of a polygonal network of sheets and tubules interconnected by three-way junctions. This network undergoes continual remodeling through competing processes: the branching and fusion of tubules forms new three-way junctions and new polygons, and junction
Jia Li et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 55-55 (2017-03-11)
Human umbilical cord mesenchymal stem cells (hUCMSCs) are a type of pluripotent stem cell which are isolated from the umbilical cord of newborns. hUCMSCs have great therapeutic potential. We designed this experimental study in order to investigate whether the transplantation
Lucas J T Kaaij et al.
Cell, 178(6), 1437-1451 (2019-09-07)
CCCTC-binding factor (CTCF) and cohesin are key players in three-dimensional chromatin organization. The topologically associating domains (TADs) demarcated by CTCF are remarkably well conserved between species, although genome-wide CTCF binding has diverged substantially following transposon-mediated motif expansions. Therefore, the CTCF
Peng Zhang et al.
Cell discovery, 2, 16021-16021 (2016-07-28)
Partitioning-defective 3 (Par3), a key component of the evolutionarily conserved polarity PAR complex (Par3/Par6/aPKC), controls cell polarity and contributes to cell migration, proliferation and tumor development. Emerging evidence indicates that cell polarity proteins function as upstream modulators that regulate the