Kluczowe dokumenty
AV41766
Sigma-Aldrich
Anti-OTC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-OCTD, Anti-Ornithine carbamoyltransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, bovine, horse, sheep, mouse, rat, goat, human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OTC(5009)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Karbamoilotransferaza ornityny/transkarbamylaza ornityny jest enzymem mitochondrialnym, który utrzymuje cykl mocznikowy poprzez regenerację cytruliny (Cit) z fosforanu karbamoilu i ornityny; gdzie ornityna jest generowana podczas katabolizmu argininy w celu uwolnienia mocznika do wydalania.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-OTC reaguje z psimi, ludzkimi, mysimi, szczurzymi, bydlęcymi i świńskimi karbamoilotransferazami/transkarbamylazami ornityny.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego OTC
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-OTC jest stosowane do znakowania transkarbamylazy ornitynowej w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli transkarbamylazy ornityny w cyklu mocznikowym.
Działania biochem./fizjol.
OTC jest enzymem macierzy mitochondrialnej. Mutacje typu missense, nonsense i frameshift w tym enzymie prowadzą do niedoboru transkarbamylazy ornitynowej, co powoduje hiperamonemię. Ponieważ gen tego enzymu mapuje się blisko genu dystrofii mięśniowej Duchenne'a, może on również odgrywać rolę w tej chorobie. Ten gen jądrowy koduje enzym macierzy mitochondrialnej. Mutacje typu missense, nonsense i frameshift w tym enzymie prowadzą do niedoboru transkarbamylazy ornitynowej, co powoduje hiperamonemię. Ponieważ gen tego enzymu mapuje się blisko genu dystrofii mięśniowej Duchenne'a, może on również odgrywać rolę w tej chorobie.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AFRNGHNFMVRNFRCGQPLQNKVQLKGRDLLTLKNFTGEEIKYMLWLSAD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jason L Robinson et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 315(4), G638-G649 (2018-07-27)
Necrotizing enterocolitis (NEC) is associated with low plasma arginine and vascular dysfunction. It is not clear whether low intestinal citrulline production, the precursor for arginine synthesis, occurs before and thus predisposes to NEC or if it results from tissue damage.