Merck
HPA000243
Sigma-Aldrich
Anti-OTC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-OTCase, Anti-Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial precursor, Anti-Ornithine transcarbamylase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
ILADYLTLQEHYSSLKGLTLSWIGDGNNILHSIMMSAAKFGMHLQAATPKGYEPDASVTKLAEQYAKENGTKLLLTNDPLEAAHGGNVLITDTWISMGQEEEKKKRLQAFQGYQVTMKTAKVAASDWT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OTC(5009)
Opis ogólny
Transkarbamylaza ornitynowa (OTC) jest mapowana na ludzkim chromosomie Xp11.4 Ulega ekspresji w hepatocytach i enterocytach i należy do rodziny transkarbamylaz. Jej prekursor posiada N-końcowy peptyd sygnałowy. OTC występuje w postaci anabolicznej i katabolicznej. Strukturalnie OTC składa się z dwóch płatów z kieszenią wiążącą fosforan karbamoilu (CP) substratu pomiędzy nimi. Konserwowany motyw Ser-Thr-Arg-Thr-Arg jest niezbędny do wiązania CP.
Immunogen
Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-OTC wyprodukowane u królika zostało użyte w:
  • western blotting
  • immunofluorescencja
  • barwienie immunohistochemiczne
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Transkarbamylaza ornitynowa (OTC), enzym cyklu mocznikowego, katalizuje konwersję fosforanu karbamoilu i ornityny do cytruliny. Jest to kluczowy enzym dla syntezy amoniaku, jak również dla katabolizmu aminokwasów. Reszta lizyny 88 w miejscu aktywnym ma kluczowe znaczenie dla wiązania fosforanu karbamoilu. Anaboliczna OTC bierze udział w cyklu mocznikowym i biosyntezie argininy. Kataboliczna OTC uczestniczy w szlaku deiminazy argininy i rozkładzie cytruliny. Niedobór OTC prowadzi do zaburzenia cyklu mocznikowego, co skutkuje zaburzeniem transkarbamylazy ornitynowej (OTCD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74006
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An exon 1 deletion in OTC identified using chromosomal microarray analysis in a mother and her two affected deceased newborns: implications for the prenatal diagnosis of ornithine transcarbamylase deficiency
Quintero-Rivera F, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 101(4), 413-416 (2010)
Raghothama Chaerkady et al.
Journal of proteome research, 7(10), 4289-4298 (2008-08-22)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer worldwide. In this study, our objective was to identify differentially regulated proteins in HCC through a quantitative proteomic approach using iTRAQ. More than 600 proteins were quantitated of which 59 proteins
Wei Yu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(20), 13669-13675 (2009-03-26)
Ornithine carbamoyltransferase (OTC) is a key enzyme in the urea cycle to detoxify ammonium produced from amino acid catabolism. OTC deficiency is an X-linked genetic disorder ranging from fatal in newborns to hyperammonemia and anorexia in adults. Through affinity purification
Astrid Herrero et al.
Cell transplantation, 26(2), 351-364 (2016-09-23)
There is growing evidence that cell therapy constitutes a promising strategy for liver regenerative medicine. In the setting of hepatic cancer treatments, cell therapy could prove a useful therapeutic approach for managing the acute liver failure that occurs following extended
Chih-Ching Wu et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(6), 1100-1117 (2010-02-04)
Although cancer cell secretome profiling is a promising strategy used to identify potential body fluid-accessible cancer biomarkers, questions remain regarding the depth to which the cancer cell secretome can be mined and the efficiency with which researchers can select useful