Kluczowe dokumenty
AV41699
Sigma-Aldrich
Anti-PKLR antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-PK1, Anti-PKL, Anti-Pyruvate kinase, liver and RBC, Anti-RPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, pig, rabbit, bovine, dog, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKLR(5313)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinaza pirogronianowa (PKLR) jest enzymem specyficznym dla wątroby / erytrocytów, który istnieje jako tetramer. Składa się z domen strukturalnych i funkcjonalnych, a mianowicie domen N. A i C. Domena C jest specyficzna dla erytrocytów, a domena A to reszty miejsca aktywnego. Gen PKLR jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q22.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego PKLR
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PKLR wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza pirogronianowa (PKLR) jest potrzebna do wytwarzania energii w erytrocytach. Niedobór PKLR u myszy zmniejsza ryzyko infekcji wywołanej przez pasożyta Plasmodium chabaudi .
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: STSIIATIGPASRSVERLKEMIKAGMNIARLNFSHGSHEYHAESIANVRE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daiki Nakatsu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(10), E1067-E1076 (2015-02-26)
Increase in the concentration of plasma L-cysteine is closely associated with defective insulin secretion from pancreatic β-cells, which results in type 2 diabetes (T2D). In this study, we investigated the effects of prolonged L-cysteine treatment on glucose-stimulated insulin secretion (GSIS)
Hua-Lin Zhou et al.
Nature, 565(7737), 96-100 (2018-11-30)
Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) is protective against kidney injury, but the molecular mechanisms of this protection are poorly understood1,2. Nitric oxide-based cellular signalling is generally mediated by protein S-nitrosylation, the oxidative modification of Cys residues to form S-nitrosothiols (SNOs).