Kluczowe dokumenty
AV41041
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CDA02, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2A, 65 kDa, Anti-MST089, Anti-MSTP004, Anti-MSTP089
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
dog, rat, human
citations:
1
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2A(83939)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human EIF2A
Działania biochem./fizjol.
EIF2A is a 65-kD protein that catalyzes the formation of puromycin-sensitive 80S preinitiation complexes.EIF2A is a 65-kD protein that catalyzes the formation of puromycin-sensitive 80S preinitiation complexes (Zoll et al., 2002).[supplied by OMIM].
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DKSPDLAPTPAPQSTPRNTVSQSISGDPEIDKKIKNLKKKLKAIEQLKEQ
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Di Cara et al.
Molecular biology of the cell, 29(22), 2766-2783 (2018-09-07)
The gut has a central role in digestion and nutrient absorption, but it also serves in defending against pathogens, engages in mutually beneficial interactions with commensals, and is a major source of endocrine signals. Gut homeostasis is necessary for organismal