SAB5700436
Przeciwciało anty-fosfo-eIF2α-S51wytwarzane u królika
Synonim(y):
EIF-2, EIF-2A, EIF-2alfa, EIF2, EIF2A, EIF2S1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.77 mg/ml
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer51)
informacje o genach
human ... EIF2S1(1965)
Immunogen
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)