Kluczowe dokumenty
AV40421
Sigma-Aldrich
Anti-PTBP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HNRNPI, Anti-HNRPI, Anti-MGC10830, Anti-MGC8461, Anti-PTB, Anti-PTB-1, Anti-PTB-T, Anti-Polypyrimidine tract binding protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, horse, guinea pig, mouse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTBP1(5725)
Opis ogólny
Białko wiążące trakty polipirymidynowe 1 (PTBP1) jest członkiem wszechobecnie wyrażanej podrodziny heterogenicznych rybonukleoprotein jądrowych (hnRNP). Posiada N-końcową jądrową domenę wahadłową i cztery powtórzenia domen motywu rozpoznawania quasi-RNA (RRM), które wiążą RNA. PTBP1 ulega ekspresji głównie we wszystkich typach komórek. Gen PTBP1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PTBP1
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące trakty polipirymidynowe 1 (PTBP1) odgrywa kluczową rolę w aktywacji komórek T, spermatogenezie i splicingu. Bierze udział w różnicowaniu i rozwoju komórek neuronalnych, wzroście zarodków i erytrocytów. PTBP1 uczestniczy również w apoptozie, glikolizie, migracji, przerzutach, proliferacji i kancerogenezie ze względu na swoją rolę w nowotworach jako czynnik splicingowy. Białko to odgrywa ważną rolę w chorobach neurodegeneracyjnych, chorobach układu krążenia, raku okrężnicy, raku jelita grubego, raku piersi, glejaku i glejaku wielopostaciowym.
HnRNP są białkami wiążącymi RNA i kompleksują się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA). Białka te są związane z pre-mRNA w jądrze i wydają się wpływać na przetwarzanie pre-mRNA oraz inne aspekty metabolizmu i transportu mRNA. Podczas gdy wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, niektóre wydają się przemieszczać między jądrem a cytoplazmą. Białko PTBP1 wiąże się z intronowymi szlakami polipirymidynowymi, które wymagają splicingu pre-mRNA i działa poprzez szlak degradacji białek ubikwityna-proteasom. Może również promować wiązanie U2 snRNP do pre-mRNA. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RGSDELFSTCVTNGPFIMSSNSASAANGNDSKKFKGDSRSAGVPSRVIHI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)