Kluczowe dokumenty
AV40276
Sigma-Aldrich
Anti-SNRP70 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Small Nuclear Ribonucleoprotein 70 kDa polypeptide (RNP antigen)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, dog, horse, bovine, rat, rabbit, guinea pig, human
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
2
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, horse, bovine, rat, rabbit, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNRP70(6625)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SNRP70
Działania biochem./fizjol.
SNRP70 contains 1 RRM (RNA recognition motif) domain and mediates the splicing of pre-mRNA by binding to the loop I region of U1-snRNA. Western blots using two different antibodies against two unique regions of this protein target confirm the same apparent molecular weight in our tests.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YLPPLEKLPHEKHHNQPYCGIAPYIREFEDPRDAPPPTRAETREERMERK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tadashi Nakaya et al.
RNA (New York, N.Y.), 19(4), 498-509 (2013-02-08)
Dominant mutations and mislocalization or aggregation of Fused in Sarcoma (FUS), an RNA-binding protein (RBP), cause neuronal degeneration in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and Frontotemporal Lobar Degeneration (FTLD), two incurable neurological diseases. However, the function of FUS in neurons is
Jana Královicová et al.
Nucleic acids research, 46(12), 6166-6187 (2018-05-23)
PUF60 is a splicing factor that binds uridine (U)-rich tracts and facilitates association of the U2 small nuclear ribonucleoprotein with primary transcripts. PUF60 deficiency (PD) causes a developmental delay coupled with intellectual disability and spinal, cardiac, ocular and renal defects