Kluczowe dokumenty
AV39728
Sigma-Aldrich
Anti-ATOH8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Atonal homolog 8 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, horse, bovine, rabbit, dog, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATOH8(84913)
Opis ogólny
Atonal homolog 8 (Drosophila) (ATOH8) jest podstawowym czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa (bHLH) zaangażowanym w specyficzne dla kręgów różnicowanie tkanek układu nerwowego, nerek, trzustki, siatkówki i mięśni podczas embriogenezy.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-ATOH8 reaguje z psimi, ludzkimi, mysimi i szczurzymi białkami atonal homolog 8.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ATOH8
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-ATOH8 jest stosowane do znakowania białek homologa atonalu 8 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w komórkach i tkankach technikami immunohistochemicznymi (IHC). Jest ono wykorzystywane jako sonda do badania roli homologu atonalnego 8 w różnicowaniu tkankowym podczas embriogenezy.
Działania biochem./fizjol.
Funkcja ATOH8 pozostaje nieznana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPRAVATNGL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)