Kluczowe dokumenty
AV36236
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF683 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 683
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF683(257101)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ZNF683
Działania biochem./fizjol.
ZNF683 jest czynnikiem transkrypcyjnym charakteryzującym się obecnością domeny Krüppel-associated boxes lub KRAB. Białka z palcem cynkowym pełnią różnorodne funkcje, w tym aktywację transkrypcji, regulację apoptozy, fałdowanie białek, pakowanie RNA i wiązanie lipidów. ZNF683 jest homologiem Blimp-1, który ulega ekspresji w mysich komórkach T naturalnych zabójców.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PAPLGTDLQGLQEDALSMKHEPPGLQASSTDDKKFTVKYPQNKDKLGKQP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klaas P J M van Gisbergen et al.
Nature immunology, 13(9), 864-871 (2012-08-14)
The transcriptional repressor Blimp-1 mediates the terminal differentiation of many cell types, including T cells. Here we identified Hobit (Znf683) as a previously unrecognized homolog of Blimp-1 that was specifically expressed in mouse natural killer T cells (NKT cells). Through
C D Constantinou-Deltas et al.
Genomics, 12(3), 581-589 (1992-03-01)
The zinc finger motif is a highly conserved tandemly repeated sequence of 28-30 amino acids that was first identified in transcription factor TFIIIA from Xenopus laevis. Subsequently, similar motifs were found and characterized in many genes from mammalian genomes and
J H Laity et al.
Current opinion in structural biology, 11(1), 39-46 (2001-02-17)
Zinc finger proteins are among the most abundant proteins in eukaryotic genomes. Their functions are extraordinarily diverse and include DNA recognition, RNA packaging, transcriptional activation, regulation of apoptosis, protein folding and assembly, and lipid binding. Zinc finger structures are as