Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
AMAB91168
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-LAMP1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3482, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CD107a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL3482, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:10000- 1:20000
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
NFSAAFSVNYDTKSGPKNMTFDLPSDATVVLNRSSCGKENTSDPSLVIAFGRGHTLTLNFTRNATRYSVQLMSFVYNLSDTHLFPNASSKEIKTVESITDIRADIDKKYRCVSGTQVHMNNVTVTLHDA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMP1(3916)
Opis ogólny
Gen LAMP1 (lysosomal-associated membrane protein 1) koduje białko transbłonowe typu I, które ma krótki ogon cytoplazmatyczny zawierający sygnał ukierunkowania na lizosom GYQTI(382)-COOH. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q34.
Immunogen
białko błonowe związane z lizosomami 1
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357 Powered by Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Gen LAMP1 (lysosomal associated membrane protein 1) koduje glikoproteinę błonową, która funkcjonuje jako receptor wewnątrzkomórkowy. Stwierdzono, że ulega on ekspresji w cytoplazmie kilku typów komórek nowotworowych i może być zaangażowany w inwazję guza. Lamp1 ma kluczowe znaczenie dla przemieszczania się perforyny do granulek litycznych i ruchliwości tych granulek litycznych. Jego knockdown prowadzi do zahamowania cytotoksyczności ludzkich komórek naturalnych zabójców.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST93498
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acidic pH-Induced Conformations and LAMP1 Binding of the Lassa Virus Glycoprotein Spike.
Li S
PLoS Pathogens, 12, e1005418-e1005418 (2016)
Monosomy and ring chromosome 13 in a thyroid nodular goiter-do we underestimate its relevance in benign thyroid lesions?
Sendt W
Cancer Genetics, 205, 128-130 (2012)
LAMP1/CD107a is required for efficient perforin delivery to lytic granules and NK-cell cytotoxicity.
Krzewski K
Blood, 121, 4672-4683 (2013)
Expression of the lysosomal-associated membrane protein-1 (LAMP-1) in astrocytomas.
Jensen SS
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 6, 1294-1305 (2013)
Kenji Akasaki et al.
Journal of biochemistry, 156(1), 39-49 (2014-04-04)
Lysosome-associated membrane protein-1 (LAMP-1) is a type I transmembrane protein with a short cytoplasmic tail that possesses a lysosome-targeting signal of GYQTI(382)-COOH. Wild-type (WT)-LAMP-1 was exclusively localized in high density lysosomes, and efficiency of LAMP-1's transport to lysosomes depends on