Kluczowe dokumenty
AV36119
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP91 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 91 homolog (mouse)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFP91(80829)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ZFP91
Działania biochem./fizjol.
ZFP91 (ZNF757) jest członkiem białek palca cynkowego, które zawierają domeny typu C2H2. Reguluje niekanoniczną sygnalizację NF-κB indukowaną przez receptor limfotoksyny-β. Obfita ekspresja mRNA ZFP91 została zaobserwowana w chorobach prostaty, w tym w raku prostaty. ZFP91 może odgrywać rolę w proliferacji i przeżyciu komórek i jest potencjalnym markerem molekularnym ostrej białaczki szpikowej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PQAAKSPSPVQGKKSPRLLCIEKVTTDKDPKEEKEEEDDSALPQEVSIAA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lukasz Paschke et al.
Pathology oncology research : POR, 20(2), 453-459 (2013-11-26)
In search for novel molecular targets in benign prostate hyperplasia (BPH), a PCR Array based screening of 84 genes was performed. Of those, expression of ZFP91 (ZFP91 zinc finger protein) was notably upregulated. Limited data concerning the function of ZFP91
Motoko Unoki et al.
International journal of oncology, 22(6), 1217-1223 (2003-05-10)
To elucidate mechanisms leading to acute myelogenous leukemia (AML), to find sensitive markers and novel targets for drug therapy, and to allow choice of suitable chemotherapy for each affected individual, we previously compared expression of mRNA from mononuclear cells of